Learn More
Metil metacrilato, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10153510
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
80-62-6, 150-76-5
C5H8O2
100.12
MFCD00008587
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
6658
CHEBI:34840
metil 2-metilprop-2-enoato
CC(=C)C(=O)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
80-62-6, 150-76-5
C5H8O2
100.12
MFCD00008587
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
6658
CHEBI:34840
metil 2-metilprop-2-enoato
CC(=C)C(=O)OC
Metil metacrilato, 99 %, C5H8O2, número CAS-80-62-6, 150-76-5, acriéster m, diakon, metil-ester de ácido metacrílico, metil 2-metil-2-propenoato, metil 2-metil-propenoato, metil-metacrilato, metilmetacrilato, metil metacrilato, metil metilacrilato, pegalano, 1 l
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl methacrylate
Nombre de nota Stabilized
Acidez 0.005 % max. (as methacrylic acid)
Punto de fusión -48.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 100.0°C
Temperatura de inflamación 8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2CH3
Índice de refracción 1.4130 to 1.4150
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02, II, 398
Índice Merck 15, 6013
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: 15.9g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents such as me,tetrahydrofuran,esters,aromatic and chlorinated,ethanol,ether,acetone
Estabilizante 10 to 110ppm MEHQ
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.