Learn More
Lacurato de metilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758436
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
111-82-0
C13H26O2
214.35
MFCD00008966
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
8139
CHEBI:87494
dodecanoato de metilo
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
111-82-0
C13H26O2
214.35
MFCD00008966
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
8139
CHEBI:87494
dodecanoato de metilo
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl laurate
Punto de fusión 4°C to 5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 261°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)10CO2CH3
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Cantidad 2.5 g
Beilstein 02,361
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.35
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido