Learn More
Metil isonicotinato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10429630
52.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2459-09-8
C7H7NO2
137.14
MFCD00006427
OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
COC(=O)C1=CC=NC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2459-09-8
C7H7NO2
137.14
MFCD00006427
OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
COC(=O)C1=CC=NC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl isonicotinate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 8.5°C
Color Marrón a naranja
Densidad 1.1610g/mL
Punto de ebullición 207.0°C to 209.0°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5120 to 1.5140
Cantidad 100 mL
Beilstein 22, 46
Índice Merck 10, 5034
Gravedad específica 1.161
Sinónimo trimethyl trimellitate, trimethyl 1,2,4-benzenetricarboxylate, methyl trimellitate, trimellitic acid trimethyl ester, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, unii-16o7dt5n66, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-trimethyl ester, 1,2,4-trimethyl benzene-1,2,4-tricarboxylate, acmc-1ckkm
Nombre IUPAC trimetil benceno-1,2,4-tricarboxilato
PubChem CID 17159
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl isonicotinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2