Learn More
Isobutirato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-164363
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
547-63-7
C5H10O2
102.13
MFCD00008914
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
methyl isobutyrate, methyl 2-methylpropionate, methyl isobutanoate, propanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, isobutyric acid, methyl ester, methylisobutyrate, isobutyric acid methyl ester, poly d-lactide, methyl isobutyrate natural, methylester kyseliny isomaselne
11039
CHEBI:73689
metil 2-metilpropanoato
CC(C)C(=O)OC
547-63-7
C5H10O2
102.13
MFCD00008914
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
methyl isobutyrate, methyl 2-methylpropionate, methyl isobutanoate, propanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, isobutyric acid, methyl ester, methylisobutyrate, isobutyric acid methyl ester, poly d-lactide, methyl isobutyrate natural, methylester kyseliny isomaselne
11039
CHEBI:73689
metil 2-metilpropanoato
CC(C)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl isobutyrate
Nombre de nota 99%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión -85°C to 84°C
Color Incolora
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 90°C
Temperatura de inflamación 1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCO2CH3
Índice de refracción 1.3790 to 1.384
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 290
Índice Merck 15, 6160
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad < 30 mPa.s
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl isobutyrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.