Learn More
Hexanoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080971
14.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
106-70-7
C7H14O2
130.19
MFCD00009510
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
7824
CHEBI:77322
methyl hexanoate
CCCCCC(=O)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
106-70-7
C7H14O2
130.19
MFCD00009510
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
7824
CHEBI:77322
methyl hexanoate
CCCCCC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl hexanoate
Punto de fusión -71°C
Densidad 0.885
Punto de ebullición 150°C to 151°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.405
Cantidad 50 g
Número UN UN3272
Beilstein 1744683
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99%