Learn More
Glicolato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023879
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
96-35-5
C3H6O3
90.078
MFCD00004667
GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
methyl glycolate, methyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, methyl ester, glycolic acid, methyl ester, acetic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, glycolic acid methyl ester, unii-7g7r729ej0, hydroxyacetic acid methyl ester, glycolic acid methyl, methyl2-hydroxyethanoate
66774
metil 2-hidroxiacetato
COC(=O)CO
96-35-5
C3H6O3
90.078
MFCD00004667
GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
methyl glycolate, methyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, methyl ester, glycolic acid, methyl ester, acetic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, glycolic acid methyl ester, unii-7g7r729ej0, hydroxyacetic acid methyl ester, glycolic acid methyl, methyl2-hydroxyethanoate
66774
metil 2-hidroxiacetato
COC(=O)CO
Methyl glycolate is a chemical reagent used in the synthesis of taxol and rapamycin. It is used in leather tanning and textile dyeing. It acts as a flavoring agent, preservative in food processing, in water treatment industries and as chemical intermediates. Further, it is used in emulsion polymers, ink and paint additive to improve flow properties and impart gloss. It plays an important role in producing triisopropylsilanyloxy-acetic acid methyl ester using imidazole as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El glicolato de metilo es un reactivo químico utilizado en la síntesis de taxol y rapamicina. Se utiliza en el curtido de cuero y el teñido textil. Actúa como agente aromatizante, conservante en la elaboración de alimentos, en las industrias de tratamiento de agua y como producto químico intermedio. Además, se utiliza en polímeros de emulsión, tinta y aditivo de pintura para mejorar las propiedades de flujo y aportar brillo. Desempeña un papel importante en la producción de triisopropilsililaniloxi-ácido acético metil éster utilizando imidazol como reactivo.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl glycolate
Densidad 1.184
Punto de ebullición 150°C to 151°C
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal HOCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.417
Cantidad 5 g
Beilstein 1699571
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 98%