Learn More
Formiato de metilo, 98 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-163371
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
107-31-3
C2H4O2
60.05
MFCD00003291
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
7865
CHEBI:77699
formiato de metilo
COC=O
107-31-3
C2H4O2
60.05
MFCD00003291
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
7865
CHEBI:77699
formiato de metilo
COC=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl formate
Nombre de nota 98%
Acidez 0.0008 meq/g max.
Absorbancia 0.009 max. at 320nm, 0.032 max. at 300nm, 0.051 max. at 270nm, 1 max. at 260nm
Punto de fusión -100.0°C
Densidad 0.9680g/mL
Punto de ebullición 31.0°C to 33.0°C
Temperatura de inflamación −32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HCO2CH3
Índice de refracción 1.3420 to 1.3440
Cantidad 5 mL
Beilstein 02, 18
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Fieser 05,446
Índice Merck 15, 6148
Gravedad específica 0.968
Información de solubilidad Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in almost all conventional organic solvent,miscible with alcohol,soluble in ether
Viscosidad 0.35 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza 98%
Grado Espectroscopia
Forma física Líquido