Learn More
DL-lactato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040636
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
547-64-8
C4H8O3
104.105
MFCD00066367
LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYSA-N
methyl lactate, dl-methyl lactate, methyl dl-lactate, lactic acid methyl ester, methyl 2-hydroxypropionate, lactic acid, methyl ester, +--methyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, methyl alpha-hydroxypropionate, methyl-lactate
11040
CHEBI:83221
2-hidroxipropanoato de metilo
CC(C(=O)OC)O
547-64-8
C4H8O3
104.105
MFCD00066367
LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYSA-N
methyl lactate, dl-methyl lactate, methyl dl-lactate, lactic acid methyl ester, methyl 2-hydroxypropionate, lactic acid, methyl ester, +--methyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, methyl alpha-hydroxypropionate, methyl-lactate
11040
CHEBI:83221
2-hidroxipropanoato de metilo
CC(C(=O)OC)O
Methyl DL-lactate is used as a solvent for nitrocellulose, cellulase acetate, cellulase acetobutyrote and cellulase acetaprapionate. It is used in the manufacture of lacquers and dopes where it contributes high tolerance for diluents, good flaw and blush resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El DL-lactato de metilo se utiliza como disolvente para la nitrocelulosa, el acetato de celulasa, el acetobutirato de celulasa y el acetaprapionato de celulasa. Se utiliza en la fabricación de lacas y drogas donde aporta una alta tolerancia a los diluyentes, un buen flujo y resistencia a la abrasión.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de la humedad y las bases fuertes. No almacenar con ácidos. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl DL-lactate
Densidad 1.093
Temperatura de inflamación 51°C (124°F)
Índice de refracción 1.413
Cantidad 5 mL
Número UN UN3272
Beilstein 1720586
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.1
Porcentaje de pureza 99%