Learn More
Diclorometoxiacetato de metilo, 90 %, téc., Thermo Scientific™
Catalog Number 10023130
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Nombre del producto químico o material Methyl dichloromethoxyacetate
Nombre de nota tech., 90%
CAS 17640-25-4
Color Incolora
Densidad 1.3400g/mL
Punto de ebullición 181.0°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H6Cl2O3
Índice de refracción 1.4496 to 1.4516
Número MDL MFCD00012202
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.34
Sinónimo methyldichloromethoxyacetate, methyl2,2-dichloro-2-methoxyacetate, methoxydichloroacetic acid methyl ester, methyl 2,2-dichloro-2-methoxyacetate, methyl 2 pound not2-dichloro-2-methoxyacetate, aceticacid,2,2-dichloro-2-methoxy-,methylester, acetic acid,2,2-dichloro-2-methoxy-,methyl ester
Clave InChI FWIGIASHGJFYOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(OC)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-2-metoxiacetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 173
PubChem CID 2724502
Formula Weight (peso de la fórmula) 173
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl dichloromethoxyacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.