Learn More
Cinamato de metilo, predominantemente trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022966
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-26-4
C10H10O2
162.188
MFCD00008458
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
637520
CHEBI:6857
metil (E)-3-fenilprop-2-enoato
COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-26-4
C10H10O2
162.188
MFCD00008458
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
637520
CHEBI:6857
metil (E)-3-fenilprop-2-enoato
COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Methyl cinnamate was used to inhibit monophenolase and diphenolase activity of mushroom tyrosinase and it also has antimicrobial ability. It is mainly is used in the flavor and perfume industries. It is known to attract males of various orchid bees, such as Aglae caerulea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el cinamato de metilo se utilizó para inhibir la actividad de la monofenolasa y la difenolasa de la tirosinasa de los hongos y también tiene capacidad antimicrobiana. Se utiliza principalmente en las industrias de los sabores y los perfumes. Se conoce que atrae a los machos de varias abejas de las orquídeas, como la Aglae caerulea.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl Cinnamate
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 34°C to 37°C
Densidad 1.042
Punto de ebullición 262°C to 264°C
Temperatura de inflamación 123°C (253°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.577
Cantidad 100 g
Beilstein 386468
Índice Merck 14,2299
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 99%