Learn More
Methyl cellulose, viscosity 4000 cP (2% solution in water), ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 258115000
Detalles adicionales : CAS : 9004-67-5 Peso : 0.55000kg
Cantidad. 500g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10429940
  • 117.60€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
9004-67-5
454.513
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
(5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane
C20H38O11
MFCD00081763
51063134
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Especificación
Methyl cellulose
9004-67-5
MFCD00081763
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
(5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane
51063134
Powder
Plastic bottle
Gray-White
Viscosity (2% Solution in Water) 3000-5600 CP
C20H38O11
15, 6111
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
454.513
Authentic
5% max.
3000 to 5600cP (2% solution in water,20°C)
500g
Videos
SDS Documentación