Learn More
Metilcelulosa, viscosidad 1600 cps
Catalog Number 11314828
33.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9004-67-5
C20H38O11
454.513
MFCD00081763
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
51063134
(5R)-2,3,4-Trimetoxi-6-(metoximetil)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetil)oxan-2-il]oxioxano
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9004-67-5
C20H38O11
454.513
MFCD00081763
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
51063134
(5R)-2,3,4-Trimetoxi-6-(metoximetil)-5-[(2S)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetil)oxan-2-il]oxioxano
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Thickener and emulsifier in various food and cosmetic products, and also as a treatment of constipation. Methyl cellulose, as a gel, has the unique property of setting when hot and melting when cold. Methyl cellulose is used as a variable viscosity personal lubricant. Methyl cellulose is used in the manufacture of capsules in nutritional supplements. Methyl cellulose finds a major application as a performance additive in construction materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl cellulose
Nombre de nota Viscosity: 1600cPs
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,6040
Información de solubilidad Readily Soluble in a water below 50°C and wide variety of solvents.
Forma física Polvo