Learn More
Metil caprato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593462
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
110-42-9
C11H22O2
186.30
MFCD00009580
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
methyl caprate, decanoic acid, methyl ester, methyl caprinate, capric acid methyl ester, decanoic acid methyl ester, methyl-n-caprate, uniphat a30, metholene 2095, methyl n-decanoate, methyl n-caprate
8050
decanoato de metilo
CCCCCCCCCC(=O)OC
110-42-9
C11H22O2
186.30
MFCD00009580
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
methyl caprate, decanoic acid, methyl ester, methyl caprinate, capric acid methyl ester, decanoic acid methyl ester, methyl-n-caprate, uniphat a30, metholene 2095, methyl n-decanoate, methyl n-caprate
8050
decanoato de metilo
CCCCCCCCCC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl caprate
Punto de fusión -18°C
Color Incolora
Densidad 0.8710g/mL
Punto de ebullición 226°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)8CO2CH3
Índice de refracción 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.871
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.29
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl caprate
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.