Learn More
Butirato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10015750
30.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
623-42-7
C5H10O2
102.13
MFCD00009391
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
12180
metil butanoato
CCCC(=O)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
623-42-7
C5H10O2
102.13
MFCD00009391
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
12180
metil butanoato
CCCC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl butyrate
Nombre de nota 99%
Acidez 1mg KOH/g max.
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8970g/mL
Punto de ebullición 102°C
Temperatura de inflamación 12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)2COOCH3
Índice de refracción 1.3850 to 1.39
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 6109
Gravedad específica 0.897
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido