Learn More
Butirato de metilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
Methyl butyrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El butirato de metilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
El butirato de metilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl butyrate |
Punto de fusión | -85°C to -84°C |
Punto de ebullición | 100°C to 102°C |
Temperatura de inflamación | 11°C (51°F) |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN1237 |
Beilstein | 1740743 |
Índice Merck | 14,6035 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.14 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |