Learn More
Bencenosulfonato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-160023
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
80-18-2
C7H8O3S
172.20
MFCD00014737
CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
6630
bencenosulfonato de metilo
COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
80-18-2
C7H8O3S
172.20
MFCD00014737
CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
6630
bencenosulfonato de metilo
COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl benzenesulfonate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -4.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3000g/mL
Punto de ebullición 280.0°C
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5140 to 1.5160
Cantidad 25 g
Beilstein 07,645
Gravedad específica 1.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl benzenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.