Learn More
Bencenosulfonato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027618
22.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
80-18-2
C7H8O3S
172.20
MFCD00014737
CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
6630
bencenosulfonato de metilo
COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
80-18-2
C7H8O3S
172.20
MFCD00014737
CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
6630
bencenosulfonato de metilo
COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Methyl benzenesulfonate is a sulfonate ester which acts as a potential genotoxic impurity in drug substances. Further, it exerts genotoxic effects in bacterial and mammalian cell systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bencenosulfonato de metilo es un éster de sulfonato que actúa como una potencial impureza genotóxica en sustancias farmacéuticas. Además, ejerce efectos genotóxicos en sistemas celulares bacterianos y de mamíferos.
Solubilidad
Miscible en cloroformo, metanol, etanol y éter. Inmiscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl benzenesulfonate
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.269
Punto de ebullición 280°C
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Índice de refracción 1.5165
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 908448
Información de solubilidad Miscible with chloroform,methanol,ethanol and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 98%