Learn More
Alfa Aesar™ Methyl alpha-bromo-4-chlorophenylacetate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64969.03
Detalles adicionales : CAS : 24091-92-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492399
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
24091-92-7
263.515
LWQLLIVTGSMSCT-UHFFFAOYSA-N
10777987
COC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Cl)Br
C9H8BrClO2
MFCD16038767
methyl 2-bromo-2-4-chlorophenyl acetate, methyl alpha-bromo 4-chlorophenyl acetate, methyl alpha-bromo-4-chlorophenylacetate, methyl 4-chlorophenyl bromoacetate, methyl-4-chlorophenyl bromoacetate, methyl a-bromo-4-chlorophenylacetate, methyl, a-bromo-4-chlorobenzeneacetate, methyl 2-bromo-4-chlorophenyl acetate, methyl alpha-bromo-p-chlorophenylacetate, methyl alpha-bromo-4-chlorobenzeneacetate
methyl 2-bromo-2-(4-chlorophenyl)acetate
Especificaciones
Methyl alpha-bromo-4-chlorophenylacetate
1g
C9H8BrClO2
1529651
LWQLLIVTGSMSCT-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-bromo-2-(4-chlorophenyl)acetate
10777987
Liquid
Colorless
24091-92-7
MFCD16038767
methyl 2-bromo-2-4-chlorophenyl acetate, methyl alpha-bromo 4-chlorophenyl acetate, methyl alpha-bromo-4-chlorophenylacetate, methyl 4-chlorophenyl bromoacetate, methyl-4-chlorophenyl bromoacetate, methyl a-bromo-4-chlorophenylacetate, methyl, a-bromo-4-chlorobenzeneacetate, methyl 2-bromo-4-chlorophenyl acetate, methyl alpha-bromo-p-chlorophenylacetate, methyl alpha-bromo-4-chlorobenzeneacetate
COC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Cl)Br
263.515
263.51
97%
Videos
SDS Documentos