Learn More
Alfa Aesar™ Metil acetopiruvato, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A11190.14
Detalles adicionales : CAS : 20577-61-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443494
  • 170.00€ / 25 g
Fecha estimada de envío
18-05-2021
20577-61-1
144.126
OMHOEQINEXASKE-UHFFFAOYSA-N
88600
CC(=O)CC(=O)C(=O)OC
C6H8O4
MFCD00043638
methyl acetopyruvate, methyl acetylpyruvate, pentanoic acid, 2,4-dioxo-, methyl ester, 2,4-dioxopentanoic acid methyl, 2,4-dioxo-pentanoic acid methyl ester, pentanoic acid,2,4-dioxo-,methyl ester
metil 2,4-dioxopentanoato
Especificaciones
Methyl acetopyruvate
25g
C6H8O4
methyl acetopyruvate, methyl acetylpyruvate, pentanoic acid, 2,4-dioxo-, methyl ester, 2,4-dioxopentanoic acid methyl, 2,4-dioxo-pentanoic acid methyl ester, pentanoic acid,2,4-dioxo-,methyl ester
CC(=O)CC(=O)C(=O)OC
144.126
144.13
60°C to 63°C
20577-61-1
MFCD00043638
OMHOEQINEXASKE-UHFFFAOYSA-N
metil 2,4-dioxopentanoato
88600
98%
Videos
SDS Documentos