Learn More
Methyl acetate, 99%, extra pure, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 181380100
Detalles adicionales : CAS : 79-20-9 Peso : 9.35000kg Transport : UN number : 1231 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 10L
Envase Plastic drum
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10034043
  • 181.30€ / 10 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
79-20-9
74.079
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
6584
methyl acetate
C3H6O2
MFCD00008711
tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
CHEBI:77700
CC(=O)OC
Especificación
Methyl acetate
−10°C
Plastic drum
0.001% max.
0.05% max. (K.F.)
Undesignated
10L
99%
CH3CO2CH3
02, 224
tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
CC(=O)OC
74.079
CHEBI:77700
Liquid
Extra Pure
0.9300g/mL
Authentic
1.3600 to 1.3620
0.93
57.4°C
-98.0°C
79-20-9
C3H6O2
MFCD00008711
15, 6082
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
methyl acetate
6584
74.08
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Methyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación