Learn More
Acetato de metilo, 99+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593461
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
79-20-9
C3H6O2
74.08
MFCD00008711
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
6584
CHEBI:77700
Metil acetato
CC(=O)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
79-20-9
C3H6O2
74.08
MFCD00008711
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
6584
CHEBI:77700
Metil acetato
CC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl acetate
Punto de fusión -98.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 57.4°C
Temperatura de inflamación −10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal
Fórmula lineal CH3CO2CH3
Índice de refracción 1.3600 to 1.3620
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 224
Residuos después de la evaporación 0.0005 % max.
Índice Merck 15, 6082
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 0.38 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra seco
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.