missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Methyl 6-methylnicotinate, 97+%

Marca:  Alfa Aesar™ L12276.14

Detalles adicionales : CAS : 5470-70-2 Peso : 0.02500kg

Cantidad. 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11308725

  • 381.00€ / 25 g


En stock 1
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

5470-70-2
151.165
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
231548
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
C8H9NO2
MFCD00006340
methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine
methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate

Especificación

Methyl 6-methylnicotinate
152°C to 154°C (40mmHg)
25g
C8H9NO2
122940
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate
231548
≥97%
103°C (217°F)
31°C to 36°C
5470-70-2
MFCD00006340
methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
151.165
151.17
Videos
SDS