Learn More
6-Cloropiridina-2-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055442
33.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6636-55-1
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00155391
TWUXBVMXSBEKHA-UHFFFAOYSA-N
methyl 6-chloropicolinate, methyl 6-chloro-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester, 2-chloropyridine-6-carboxylate methyl, 6-chloro-2-picolinic acid methyl ester, 6-chloropicolinic acid methyl ester, methyl 2-chloro-6-pyridinecarboxylate, methyl 2-chloropyridine-6-carboxylate, 6-chloro-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-chloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester
242723
6-cloropiridina-2-carboxilato de metilo
COC(=O)C1=NC(=CC=C1)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6636-55-1
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00155391
TWUXBVMXSBEKHA-UHFFFAOYSA-N
methyl 6-chloropicolinate, methyl 6-chloro-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester, 2-chloropyridine-6-carboxylate methyl, 6-chloro-2-picolinic acid methyl ester, 6-chloropicolinic acid methyl ester, methyl 2-chloro-6-pyridinecarboxylate, methyl 2-chloropyridine-6-carboxylate, 6-chloro-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-chloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester
242723
6-cloropiridina-2-carboxilato de metilo
COC(=O)C1=NC(=CC=C1)Cl
Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate was coupled with 2-(trimethylstannyl)pyridine to afford methyl 2,2?-bipyridine-6-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-cloropiridina-2-carboxilato de metilo se combinó con la 2-(trimetilestannil)piridina para crear el 2,2′-bipiridina-6-carboxilato de metilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
Punto de fusión 92°C to 98°C (literature)
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 128580
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido