Learn More
Metil 6-bromoindol-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 6-bromoindol-2-carboxilato, se utiliza como una importante materia prima e intermedia en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en acetona.
Notas
Sensible al calor. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
El metil 6-bromoindol-2-carboxilato, se utiliza como una importante materia prima e intermedia en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en acetona.
Notas
Sensible al calor. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate |
Color | Blanco |
Fórmula molecular | C11H10BrNO2 |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Soluble in acetone. |
Clave InChI | FVMZWWFKRMBNSZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(C=C2)Br |
Peso molecular (g/mol) | 268.11 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.08 |
Porcentaje de pureza | 97% |