Learn More
6-Bromo-1-metilindol-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Refrigerar. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 6-bromo-1-methylindole-2-carboxylate |
Color | Amarillo |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.11 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |