Learn More
Methyl 5-iodosalicylate 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 381770500
Detalles adicionales : CAS : 4068-75-1 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 50g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10026672
  • 180.60€ / 50 g
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
4068-75-1
278.045
NRSWJTRJHPRZMH-UHFFFAOYSA-N
248910
C8H7IO3
MFCD00016462
Methyl 2-hydroxy-5-iodobenzoate
Especificaciones
Methyl 5-iodosalicylate
Authentic
≥98.5%
C8H7IO3
MFCD00016462
73°C to 78°C
Methyl 2-hydroxy-5-iodobenzoate
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)I)O
278.045
278.04
4068-75-1
Glass bottle
99%
IC6H3(OH)COOCH3
White
50g
NRSWJTRJHPRZMH-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-hydroxy-5-iodobenzoate
248910
Crystalline Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Methyl 5-iodosalicylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación