Learn More
Metil 5-iodosalicilato 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212886
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
4068-75-1
C8H7IO3
278.045
MFCD00016462
NRSWJTRJHPRZMH-UHFFFAOYSA-N
248910
metil 2-hidroxi-5-iodobenzoato
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)I)O
4068-75-1
C8H7IO3
278.045
MFCD00016462
NRSWJTRJHPRZMH-UHFFFAOYSA-N
248910
metil 2-hidroxi-5-iodobenzoato
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)I)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 5-iodosalicylate
Punto de fusión 73°C to 78°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H3(OH)COOCH3
Cantidad 10 g
Sinónimo methyl 5-iodosalicylate, 5-iodosalicylic acid methyl ester, 2-hydroxy-5-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-iodobenzenecarboxylate, salicylic acid, 5-iodo-, methyl ester, methyl5-iodosalicylate, methyl-5-iodosalicylate, acmc-209jg0, methyl2-hydroxy-5-iodobenzoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.04
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 5-iodosalicylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.