Learn More
5-Hidroxinicotinato de metilo, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593459
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
30766-22-4
C7H7NO3
153.14
MFCD00191521
KJJSHOHQQHACLE-UHFFFAOYSA-N
354317
5-hidroxipiridina-3-carboxilato de metilo
COC(=O)C1=CC(O)=CN=C1
30766-22-4
C7H7NO3
153.14
MFCD00191521
KJJSHOHQQHACLE-UHFFFAOYSA-N
354317
5-hidroxipiridina-3-carboxilato de metilo
COC(=O)C1=CC(O)=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 5-hydroxynicotinate
Punto de fusión 195°C to 197°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Sinónimo methyl 5-hydroxynicotinate, 5-hydroxynicotinic acid methyl ester, methyl5-hydroxynicotinate, methyl 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylate, 5-hydroxy-nicotinic acid methyl ester, methyl-5-hydroxynicotinate, 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-, methyl ester, 5-hydroxy nicotinic acid methyl ester, acmc-1crme
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo y aconglomerados
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 5-hydroxynicotinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.