Learn More
5-Hexinoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Methyl 5-hexynoate is used in the synthesis of methyl (Z)-8-chlorooct-7-ene-5-ynoate with (Z)-1,2-dichloro-ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-hexinoato de metilo se utiliza en la síntesis de (Z)-8-clorooct-7-ono-5-inoato de metilo con (Z)-1,2-dicloro-etano.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
El 5-hexinoato de metilo se utiliza en la síntesis de (Z)-8-clorooct-7-ono-5-inoato de metilo con (Z)-1,2-dicloro-etano.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 5-hexynoate |
Punto de ebullición | 60°C to 62°C (10 mmHg) |
Fórmula lineal | HC≡C(CH2)3CO2CH3 |
Índice de refracción | 1.434 |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |