Learn More
5-Cloro-5-oxovalerato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028029
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1501-26-4
C6H9ClO3
164.59
MFCD00000756
JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-chloroformyl butyrate, methyl 5-chloro-5-oxovalerate, methyl 4-chloroformylbutyrate, methyl5-chloro-5-oxopentanoate, 5-chloro-5-oxopentanoic acid methyl ester, methyl glutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-butyric acid methyl ester, zlchem 559, pubchem14033
73916
5-cloro-5-oxopentanoato de metilo
COC(=O)CCCC(Cl)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1501-26-4
C6H9ClO3
164.59
MFCD00000756
JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-chloroformyl butyrate, methyl 5-chloro-5-oxovalerate, methyl 4-chloroformylbutyrate, methyl5-chloro-5-oxopentanoate, 5-chloro-5-oxopentanoic acid methyl ester, methyl glutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-butyric acid methyl ester, zlchem 559, pubchem14033
73916
5-cloro-5-oxopentanoato de metilo
COC(=O)CCCC(Cl)=O
Methyl 5-chloro-5-oxovalerate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-cloro-5-oxovalerato de metilo es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de la humedad y agentes oxidantes bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes, bases y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 5-chloro-5-oxovalerate
Punto de ebullición 108°C to 110°C (15 mmHg)
Fórmula lineal ClCO(CH2)3CO2CH3
Índice de refracción 1.447
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.59
Porcentaje de pureza 97%