Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 5-bromoorotate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64761.03
Detalles adicionales : CAS : 30825-88-8 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452099
  • 171.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Spécification
Identifiants chimiques
30825-88-8
249.02
UJCPEPQYSPRWGU-UHFFFAOYSA-N
6324367
COC(=O)C1=C(C(=O)NC(=O)N1)Br
C6H5BrN2O4
MFCD07023034
methyl 5-bromo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2,6-dihydroxypyrimidine-4-carboxylate, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, methyl ester
methyl 5-bromo-2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylate
Spécification
Methyl 5-bromoorotate
1g
C6H5BrN2O4
915036
UJCPEPQYSPRWGU-UHFFFAOYSA-N
methyl 5-bromo-2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylate
6324367
Solid
252°C to 254°C
30825-88-8
MFCD07023034
methyl 5-bromo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2,6-dihydroxypyrimidine-4-carboxylate, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, methyl ester
COC(=O)C1=C(C(=O)NC(=O)N1)Br
249.02
249.02
97%
Vidéos
FDS