Learn More
Metil 5-bromo-2-(metilsulfanil)-4-pirimidincarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 5-bromo-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinecarboxylate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | metil 5-bromo-2-(metilsulfanil)pirimidina-4-carboxilato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.11 |
Porcentaje de pureza | 97% |