missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metil 5-bromo-1-benzotiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'