Learn More
Metil 4H-furo[3,2-b]pirrol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |