Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 4-(triphenylphosphonio)crotonate bromide, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A10443.09
Detalles adicionales : CAS : 2181-98-8 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11498653
  • 107.00€ / 10 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
2181-98-8
441.305
KSTXYAKHACCZSD-NWBUNABESA-M
6450201
COC(=O)C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
C23H22BrO2P
MFCD00031575
methyl 4-triphenylphosphonio crotonate bromide, 4-methoxy-4-oxobut-2-en-1-yl triphenylphosphonium bromide, 2e-4-methoxy-4-oxobut-2-en-1-yl triphenylphosphanium bromide, 3-methoxycarbonyl-2-propenyl triphenylphosphonium bromide, 4-methoxy-4-oxo-2-butenyl triphenylphosphonium bromide, methyl 4-triphenylphosphonio crotonatebromide, e-4-methoxy-4-oxobut-2-enyl-triphenylphosphanium bromide, e-4-methoxy-4-oxobut-2-enyl-triphenylphosphonium bromide, z-4-methoxy-4-oxobut-2-enyl-triphenylphosphanium,bromide, e-4-methoxy-4-oxidanylidene-but-2-enyl-triphenyl-phosphanium bromide
[(E)-4-methoxy-4-oxobut-2-enyl]-triphenylphosphanium;bromide
Especificaciones
Methyl 4- (triphenylphosphonio)crotonate bromide
10g
C23H22BrO2P
4173385
KSTXYAKHACCZSD-NWBUNABESA-M
[(E)-4-methoxy-4-oxobut-2-enyl]-triphenylphosphanium;bromide
6450201
98%
~175°C (decomposition)
2181-98-8
MFCD00031575
methyl 4-triphenylphosphonio crotonate bromide, 4-methoxy-4-oxobut-2-en-1-yl triphenylphosphonium bromide, 2e-4-methoxy-4-oxobut-2-en-1-yl triphenylphosphanium bromide, 3-methoxycarbonyl-2-propenyl triphenylphosphonium bromide, 4-methoxy-4-oxo-2-butenyl triphenylphosphonium bromide, methyl 4-triphenylphosphonio crotonatebromide, e-4-methoxy-4-oxobut-2-enyl-triphenylphosphanium bromide, e-4-methoxy-4-oxobut-2-enyl-triphenylphosphonium bromide, z-4-methoxy-4-oxobut-2-enyl-triphenylphosphanium,bromide, e-4-methoxy-4-oxidanylidene-but-2-enyl-triphenyl-phosphanium bromide
COC(=O)C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
441.305
441.32