Learn More
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate, 95%, Maybridge
Marca:  Maybridge SEW02756EA
Detalles adicionales : CAS : 237385-98-7 Peso : 0.06000kg
Cantidad. 10g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10407252
  • 278.50€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
237385-98-7
286.268
RDMSDMSSVFMCKQ-UHFFFAOYSA-N
2781442
COC(=O)C1=CC(=C(S1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2
C13H9F3O2S
MFCD00110251
methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2carboxylate, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Especificaciones
10g
Amber Glass Bottle
95.0
C13H9F3O2S
methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2carboxylate, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
COC(=O)C1=CC(=C(S1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2
286.268
286.27
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
237385-98-7
95%
MFCD00110251
RDMSDMSSVFMCKQ-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
2781442
95%
Videos
SDS Documentos