Learn More
Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, Technical Grade, Maybridge
Marca:  Maybridge KM00409EB
Detalles adicionales : CAS : 2689-68-1 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10622885
  • 505.20€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
2689-68-1
160.187
methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thiophenone, 4-carbomethoxy-3-thiophanone, 3-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, methyl 3-oxotetrahydrothiophene-4-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thi ophenone, methyl 4-oxo-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, methyl 4-oxo-2,3,5-trihydrothiophene-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thenoate
methyl 4-oxothiolane-3-carboxylate
C6H8O3S
LEAKUJFYXNILRB-UHFFFAOYSA-N
98424
COC(=O)C1CSCC1=O
Especificaciones
Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
25g
C6H8O3S
LEAKUJFYXNILRB-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-oxothiolane-3-carboxylate
98424
Tech.
Amber Glass Bottle
2689-68-1
methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thiophenone, 4-carbomethoxy-3-thiophanone, 3-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, methyl 3-oxotetrahydrothiophene-4-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thi ophenone, methyl 4-oxo-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, methyl 4-oxo-2,3,5-trihydrothiophene-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thenoate
COC(=O)C1CSCC1=O
160.187
160.19
Technical
Videos
SDS Documentos