Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64519.03
Detalles adicionales : CAS : 29681-43-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15441769
  • 14.47€ / 1 g
Fecha estimada de envío
11-01-2021
29681-43-4
167.164
OJDKENGKKYVJLY-UHFFFAOYSA-N
1519345
COC1=CC(=NC=C1)C(=O)OC
C8H9NO3
MFCD00956223
methyl 4-methoxypicolinate, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylicacidmethylester, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, 4-methoxypicolinic acid methyl ester, 4-methoxypyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-methoxy-2-pyridinecarboxylate, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid metyl ester, pubchem11083, acmc-1b7sb
4-metoxipiridina-2-carboxilato de metilo
Especificaciones
Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
47°C to 50°C
29681-43-4
MFCD00956223
methyl 4-methoxypicolinate, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylicacidmethylester, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, 4-methoxypicolinic acid methyl ester, 4-methoxypyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-methoxy-2-pyridinecarboxylate, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid metyl ester, pubchem11083, acmc-1b7sb
COC1=CC(=NC=C1)C(=O)OC
167.164
167.16
98%
Blanco a amarillo
1g
C8H9NO3
473379
OJDKENGKKYVJLY-UHFFFAOYSA-N
4-metoxipiridina-2-carboxilato de metilo
1519345
Sólido
Videos
SDS Documentos