Learn More
Metil 4-metoxifenilacetato, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023916
28.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
23786-14-3
C10H12O3
180.20
MFCD00008454
ZQYLDVNTWDEAJI-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-methoxyphenylacetate, methyl 2-4-methoxyphenyl acetate, methyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxyphenylacetic acid methyl ester, 4-methoxy-phenyl-acetic acid methyl ester, methyl 4-methoxybenzeneacetate, methyl p-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, methyl ester, acetic acid, p-methoxyphenyl-, methyl ester, methyl 2-p-methoxyphenyl acetate
90266
2-(4-Metoxifenil)acetato de metilo
COC(=O)CC1=CC=C(OC)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
23786-14-3
C10H12O3
180.20
MFCD00008454
ZQYLDVNTWDEAJI-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-methoxyphenylacetate, methyl 2-4-methoxyphenyl acetate, methyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxyphenylacetic acid methyl ester, 4-methoxy-phenyl-acetic acid methyl ester, methyl 4-methoxybenzeneacetate, methyl p-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, methyl ester, acetic acid, p-methoxyphenyl-, methyl ester, methyl 2-p-methoxyphenyl acetate
90266
2-(4-Metoxifenil)acetato de metilo
COC(=O)CC1=CC=C(OC)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 4-methoxyphenylacetate
Densidad 1.135
Punto de ebullición 157°C to 159°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.516
Cantidad 25 g
Beilstein 2209665
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.23
Porcentaje de pureza ≥97%