Learn More
4-Yodobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024526
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
619-44-3
C8H7IO2
MFCD00016353
DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
methyl p-iodobenzoate, 4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, p-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-benzoate, methyl-4-iodo-benzoate, pubchem20378, methyl para-iodobenzoate
69273
4-Yodobenzoato de metilo
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
619-44-3
C8H7IO2
MFCD00016353
DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
methyl p-iodobenzoate, 4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, p-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-benzoate, methyl-4-iodo-benzoate, pubchem20378, methyl para-iodobenzoate
69273
4-Yodobenzoato de metilo
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 4-iodobenzoate
Punto de fusión 114°C to 116°C
Cantidad 10 g
Sensibilidad Light sensitive
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Peso molecular (g/mol) 262.046
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.05
Porcentaje de pureza 98%