Learn More
4-Yodo-3-metilbenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028212
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5471-81-8
C9H9IO2
276.073
MFCD02683863
HCSGWQGKCVQIRM-UHFFFAOYSA-N
4-iodo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 4-iodo-3-methyl-benzoate, 4-iodo-m-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-3-methyl-, methyl ester, methyl4-iodo-3-methylbenzoate, acmc-1anqa, methyl 4-iodo-m-toluate, methyl 3methyl-4-iodobenzoate, methyl 3-methyl-4-iodobenzoate, 4-iodo-m-toluic acid, methyl ester
231757
4-yodo-3-metilbenzoato de metilo
CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)I
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5471-81-8
C9H9IO2
276.073
MFCD02683863
HCSGWQGKCVQIRM-UHFFFAOYSA-N
4-iodo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 4-iodo-3-methyl-benzoate, 4-iodo-m-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-3-methyl-, methyl ester, methyl4-iodo-3-methylbenzoate, acmc-1anqa, methyl 4-iodo-m-toluate, methyl 3methyl-4-iodobenzoate, methyl 3-methyl-4-iodobenzoate, 4-iodo-m-toluic acid, methyl ester
231757
4-yodo-3-metilbenzoato de metilo
CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)I
Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate is used in the synthesis of novel colchicine-derived nitrate esters as immunosuppressant agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-yodo-3-metilbenzoato de metilo se utiliza en la síntesis de nuevos ésteres de nitrato derivados de la colchicina como agentes inmunosupresores.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
Punto de fusión 59°C to 62°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.07
Porcentaje de pureza 98%