Learn More
Metil 4-hidroxibenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
Methyl 4-hydroxybenzoate is used as an anti-fungal agent. It is also used as a preservative in foods, beverages and cosmetics. It acts as an inhibitor of growth of molds and to lesser extent bacteria and as a vehicle for ophthalmic solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 4-hidroxibenzoato se utiliza como agente anti-hongos. También se utiliza como conservante en alimentos, bebidas y cosméticos. Actúa como inhibidor del crecimiento de mohos y, en menor medida, bacterias y como un vehículo para la solución oftálmica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El metil 4-hidroxibenzoato se utiliza como agente anti-hongos. También se utiliza como conservante en alimentos, bebidas y cosméticos. Actúa como inhibidor del crecimiento de mohos y, en menor medida, bacterias y como un vehículo para la solución oftálmica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 4-hydroxybenzoate |
Punto de fusión | 125°C to 128°C |
pH | 5.8 |
Punto de ebullición | ∼280°C (decomposition) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 509801 |
Índice Merck | 14,6107 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 |