Learn More
Metil 4-hidroxi-3-nitrobenzoato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
4-alkoxy-3-nitrobenzoic acids were obtained by the alkylation of methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate with corresponding n-alkylbromides in 3-pentanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Las aplicaciones
Los ácidos 4-alcoxi-3-nitrobenzoicos se obtuvieron por la alquilación de metil 4-hidroxi-3-nitrobenzoato con n-alquilbromidas correspondientes en 3-pentanona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Los ácidos 4-alcoxi-3-nitrobenzoicos se obtuvieron por la alquilación de metil 4-hidroxi-3-nitrobenzoato con n-alquilbromidas correspondientes en 3-pentanona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate |
Punto de fusión | 73°C to 77°C |
Cantidad | 1000 g |
Beilstein | 2115197 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.15 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |