Learn More
Metil 4-fluorobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077782
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
403-33-8
C8H7FO2
154.14
MSEBQGULDWDIRW-UHFFFAOYSA-N
methyl p-fluorobenzoate, 4-fluorobenzoic acid methyl ester, methyl 4-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-, methyl ester, methyl4-fluorobenzoate, methyl-4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid methyl ester, pubchem3566, acmc-1aef0, asischem p32019
67878
metil 4-fluorobenzoato
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
403-33-8
C8H7FO2
154.14
MSEBQGULDWDIRW-UHFFFAOYSA-N
methyl p-fluorobenzoate, 4-fluorobenzoic acid methyl ester, methyl 4-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-, methyl ester, methyl4-fluorobenzoate, methyl-4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid methyl ester, pubchem3566, acmc-1aef0, asischem p32019
67878
metil 4-fluorobenzoato
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 4-fluorobenzoate
Densidad 1.1920g/mL
Punto de ebullición 90°C to 92°C (27.0 hPa)
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.192
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-fluorobenzoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.