Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053832
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
329-59-9
C8H6FNO4
199.14
MFCD00196161
CNJJSTPBUHAEFH-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-fluoro-3-nitro-benzoate, 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro-, methyl ester, pubchem2045, acmc-209hxf, methyl 4-fluoro-3 nitrobenzoate, 4-carbomethoxy-2-nitrofluorobenzene, methyl4-fluoro-3-nitrobenzoate
5219721
4-fluoro-3-nitrobenzoato de metilo
COC(=O)C1=CC(=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
329-59-9
C8H6FNO4
199.14
MFCD00196161
CNJJSTPBUHAEFH-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-fluoro-3-nitro-benzoate, 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro-, methyl ester, pubchem2045, acmc-209hxf, methyl 4-fluoro-3 nitrobenzoate, 4-carbomethoxy-2-nitrofluorobenzene, methyl4-fluoro-3-nitrobenzoate
5219721
4-fluoro-3-nitrobenzoato de metilo
COC(=O)C1=CC(=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate is used to prepare dimethyl 3-nitro-3',4-oxydibenzoate by reacting with 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluoro-3-nitrobenzoato de metilo se usa para preparar 3-nitro-3′,4-oxidibenzoato de dimetilo al reaccionar con el éster metílico de ácido 3-hidroxi-benzoico.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
Punto de fusión 56°C to 59°C
Punto de ebullición 109°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido