Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H63268.14
Detalles adicionales : CAS : 174403-69-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449878
  • 141.00€ / 25 g
Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
174403-69-1
168.167
ZQFCTCYDRQFPBU-UHFFFAOYSA-N
2782181
CC1=C(C=CC(=C1)F)C(=O)OC
C9H9FO2
MFCD06203790
benzoic acid, 4-fluoro-2-methyl-, methyl ester, 4-fluoro-2-methylbenzoic acid methyl ester, rarechem al bf 0506, methyl=4-fluoro-2-methylbenzoate, 4-fluoro-2-methyl benzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-fluoro-2-methyl-,methyl ester
methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
Especificaciones
Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
25g
C9H9FO2
benzoic acid, 4-fluoro-2-methyl-, methyl ester, 4-fluoro-2-methylbenzoic acid methyl ester, rarechem al bf 0506, methyl=4-fluoro-2-methylbenzoate, 4-fluoro-2-methyl benzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-fluoro-2-methyl-,methyl ester
CC1=C(C=CC(=C1)F)C(=O)OC
168.167
168.16
98%
Colorless
174403-69-1
MFCD06203790
ZQFCTCYDRQFPBU-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
2782181
Liquid
Videos
SDS Documentos