Learn More
Metil 4-fluoro-2-metilbenzoato 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15439878
29.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
174403-69-1
C9H9FO2
168.17
MFCD06203790
ZQFCTCYDRQFPBU-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 4-fluoro-2-methyl-, methyl ester, 4-fluoro-2-methylbenzoic acid methyl ester, rarechem al bf 0506, methyl=4-fluoro-2-methylbenzoate, 4-fluoro-2-methyl benzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-fluoro-2-methyl-,methyl ester
2782181
metil 4-fluoro-2-metilbenzoato
COC(=O)C1=C(C)C=C(F)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
174403-69-1
C9H9FO2
168.17
MFCD06203790
ZQFCTCYDRQFPBU-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 4-fluoro-2-methyl-, methyl ester, 4-fluoro-2-methylbenzoic acid methyl ester, rarechem al bf 0506, methyl=4-fluoro-2-methylbenzoate, 4-fluoro-2-methyl benzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-fluoro-2-methyl-,methyl ester
2782181
metil 4-fluoro-2-metilbenzoato
COC(=O)C1=C(C)C=C(F)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
Color Incolora
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido