Learn More
4-(clorometilo)benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10688984
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
34040-64-7
MFCD00511224
SATDLKYRVXFXRE-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-chloromethyl benzoate, 4-chloromethyl benzoic acid methyl ester, methyl-4-chloromethylbenzoate, benzoic acid, 4-chloromethyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl benzyl chloride, methyl alpha-chloro-p-toluate, methyl p-chloromethyl benzoate, p-methoxycarbonyl benzyl chloride, methyl a-chloro-p-toluate, p-toluic acid, .alpha.-chloro-, methyl ester
36664
4-(clorometilo)benzoato de metilo
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CCl
34040-64-7
MFCD00511224
SATDLKYRVXFXRE-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-chloromethyl benzoate, 4-chloromethyl benzoic acid methyl ester, methyl-4-chloromethylbenzoate, benzoic acid, 4-chloromethyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl benzyl chloride, methyl alpha-chloro-p-toluate, methyl p-chloromethyl benzoate, p-methoxycarbonyl benzyl chloride, methyl a-chloro-p-toluate, p-toluic acid, .alpha.-chloro-, methyl ester
36664
4-(clorometilo)benzoato de metilo
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CCl
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
Punto de fusión 37.0°C to 40.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 160.0°C to 165.0°C (30.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9ClO2
Fórmula lineal ClCH2C6H4C(O)OCH3
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 184.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.