Learn More
Metil 4-clorobutirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Methyl 4-chlorobutyrate is used as a pharmaceutical synthesis, industrial dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 4-clorobutirato se utiliza como síntesis farmacéutica, intermedios de tinte industrial.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El metil 4-clorobutirato se utiliza como síntesis farmacéutica, intermedios de tinte industrial.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 4-chlorobutyrate |
Densidad | 1.125 |
Punto de ebullición | 175°C to 176°C |
Temperatura de inflamación | 59°C (138°F) |
Índice de refracción | 1.432 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3272 |
Beilstein | 1745117 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.58 |