Learn More
Metil 4-clorobenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080543
21.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1126-46-1
C8H7ClO2
170.59
MFCD00000621
LXNFVVDCCWUUKC-UHFFFAOYSA-N
methyl p-chlorobenzoate, 4-chlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-chloro-, methyl ester, unii-m0u80j80va, benzoic acid, p-chloro-, methyl ester, methyl-p-chlorobenzoate, p-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl-4-chlorobenzoate, 4-chloro-benzoic acid methyl ester, decitabine related compound d
14307
metil 4-clorobenzoato
COC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1126-46-1
C8H7ClO2
170.59
MFCD00000621
LXNFVVDCCWUUKC-UHFFFAOYSA-N
methyl p-chlorobenzoate, 4-chlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-chloro-, methyl ester, unii-m0u80j80va, benzoic acid, p-chloro-, methyl ester, methyl-p-chlorobenzoate, p-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl-4-chlorobenzoate, 4-chloro-benzoic acid methyl ester, decitabine related compound d
14307
metil 4-clorobenzoato
COC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 4-chlorobenzoate
Punto de fusión 41°C to 45°C
Densidad 1.382
Punto de ebullición 136°C to 137°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1564310
Índice Merck 14,2125
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 99%